Learn More
Piperazina, 99 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10785611
Piperazina, 99 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10785611
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Código de producto. 10785611
Marca: Thermo Scientific Acros 131291000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-85-0
Fórmula molecular C4H10N2
Peso molecular (g/mol) 86.14
Número MDL MFCD00005953
Clave InChI GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
Nombre IUPAC piperazina
SMILES C1CNCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperazine
Nombre de nota anhydrous, 99%
Punto de fusión 107.0°C to 111.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 146.0°C to 148.0°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 23,4
Fieser 04,392
Índice Merck 15,7576
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol and glycols, soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Copos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468272 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number131295000,131290100,131291000,131290025
Número de loteA0466038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/09/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
Número de loteA0463680 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/06/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
Número de loteA0449990 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/04/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
Número de loteA0438284 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Piperazina, 99 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals >