Learn More
Ácido 4-nitrobenzoico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10376480
Ácido 4-nitrobenzoico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376480
25 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10376480
Marca: Thermo Scientific Acros 128460250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-23-7
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00007352
Clave InChI OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzoic acid, p-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro, nitrodracylic acid, 4-nitrodracylic acid, 1-carboxy-4-nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro, p-nitrobenzoicacid, p-nitrobenzenecarboxylic acid, kyselina p-nitrobenzoovaMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6108
ChEBI CHEBI:262350
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzoic acid
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 239.0°C to 242.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal O2NC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09,389
Índice Merck 14,6589
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/110mL alcohol- 1g/45mL ether,1g/12mL methanol- 1g/20mL acetone,1g/150mL chloroform,slightly soluble in benzene and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0449638 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2023 Catalog Number128460010,128461000,128460250
Número de loteA0398323 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number128460010,128461000,128460250
Número de loteA0441553 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/04/2022 Catalog Number128460010,128461000,128460250
Número de loteA0435802 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/11/2021 Catalog Number128460010,128461000,128460250
Número de loteA0403866 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/06/2021 Catalog Number128460010,128461000,128460250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 4-nitrobenzoico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals >