Learn More
4-Nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10337570
4-Nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337570
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10337570
Marca: Thermo Scientific Acros 157051000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-02-7
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00007331
Clave InChI BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrofenol, fenol, 4-nitro, paranitrofenol, 4-hidroxinitrobenceno, p-hidroxinitrobenceno, fenol, p-nitro, mononitrofenol, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenoloMostrar másMostrar menos
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
Nombre IUPAC 4-nitrofenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-nitrofenol
Punto de fusión De 112 °C a 115 °C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal O2NC6H4OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 226
Fieser 01,743; 02,297
Índice Merck 15, 6708
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza ≥98.5 % (GC)
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458108 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2023 Catalog Number157052500,157050050,157050051,157050010,157051000
Número de loteB0149948 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number157052500,157050050,157050051,157050010,157051000
Número de loteA0453503 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number157052500,157050050,157050051,157050010,157051000
Número de loteA0402504 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number157052500,157050050,157050051,157050010,157051000
Número de loteA0393846 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number157052500,157050050,157050051,157050010,157051000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >