Learn More
4-(Trifluorometil)anisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15471279
4-(Trifluorometil)anisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471279
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 15471279
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64187.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-52-8
Fórmula molecular C8H7F3O
Peso molecular (g/mol) 176.138
Número MDL MFCD03094456
Clave InChI CFIPQRIPCRRISV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethyl, 4-methoxybenzotrifluoride, buttpark 180\07-83, p-trifluoromethylanisole, pubchem10126, 4-trifluoromethyl-anisol, 1-methoxy-4-trifluoromethyl-benzeneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 600604
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-(trifluorometil)benceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)anisole
Punto de fusión -9°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.245 g/mL
Punto de ebullición 169°C (754 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 250 mg
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ22G014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberH64187.MD,H64187.06,H64187.03
Número de loteR18G015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH64187.MD,H64187.06,H64187.03
Número de loteX31F028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberH64187.MD,H64187.06,H64187.03
Número de lote81301971 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberH64187.MD,H64187.06,H64187.03
Número de loteW13E020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberH64187.MD,H64187.06,H64187.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-(Trifluorometil)anisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >