Learn More
Hidrocloruro de 5-aminobenceno-1,3-diol, grado técnico, Thermo Scientific™
120.00€ - 980.00€
CAS | 6318-56-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H8ClNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 161.59 |
Número MDL | MFCD00662897 |
Clave InChI | VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl |
PubChem CID | 459248 |
SMILES | Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10613203
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10193CB |
250 mg |
120.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10446262
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10193DA |
1 g |
241.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10274684
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10193DE |
5 g |
980.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
6318-56-5 | |
161.59 | |
VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N | |
459248 |
C6H8ClNO2 | |
MFCD00662897 | |
5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl | |
Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1 |
Especificaciones
5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride | |
C6H8ClNO2 | |
MFCD00662897 | |
VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N | |
5-aminobenceno-1,3-diol; hidrocloruro | |
459248 | |
Tech. |
6318-56-5 | |
NH2C6H3(OH)2.HCl | |
5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl | |
Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1 | |
161.59 | |
161.59 | |
Técnico |