Learn More
Clorhidrato de ácido 5-aminolevulínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11314529
Clorhidrato de ácido 5-aminolevulínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314529
2 g
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 g
Código de producto. 11314529
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16942.04
Solicitar formato a granel o personalizado
5-Aminolevulinic acid hydrochloride finds an important role as a precursor in the synthesis of tetrapyrroles such as chlorophyll and heme. It is widely utilized in photodynamic therapy of diseases namely, Paget’s disease and human papillomavirus (HPV) infection-associated cervical condylomata acuminata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de ácido 5-aminolevulínico desempeña un papel importante como precursor en la síntesis de tetrapirroles como la clorofila y el hemo. Se utiliza ampliamente en la terapia fotodinámica de enfermedades, a saber, la enfermedad de Paget y el condiloma cervical acuminado asociado a la infección por el virus del papiloma humano (VPH).
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, metanol y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5451-09-2
Fórmula molecular C5H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD00012869
Clave InChI ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 123608
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-4-oxopentanoico; clorhidrato
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Punto de fusión ∼156°C (decomposition)
Beilstein 3690651
Índice Merck 14,446
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and water.
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.59
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX25K046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2024 Catalog NumberA16942.MC,A16942.04,A16942.ME
Número de loteQ24K017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberA16942.MC,A16942.04,A16942.ME
Número de loteZ15J011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2024 Catalog NumberA16942.MC,A16942.04,A16942.ME
Número de lote10248737 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog NumberA16942.MC,A16942.04,A16942.ME
Número de loteX31J012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2023 Catalog NumberA16942.MC,A16942.04,A16942.ME
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de ácido 5-aminolevulínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >