Learn More
Ácido 5-cloro-1-metil-3-(trifluorometilo)-1H-pirazol-4-carboxílico, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10101072
Ácido 5-cloro-1-metil-3-(trifluorometilo)-1H-pirazol-4-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10101072
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 10101072
Marca: Thermo Scientific Maybridge GK02622DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 128455-63-0
Fórmula molecular C6H4ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 228.555
Número MDL MFCD00215443
Clave InChI IKGVBNQPAJOSFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16959, acmc-1c8gv, chloromethyltrifluoromethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethylpyrazol-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethylMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2773806
Nombre IUPAC ácido 5-cloro-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxílico
SMILES CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.56
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Ácido 5-cloro-1-metil-3-(trifluorometilo)-1H-pirazol-4-carboxílico, Thermo Scientific™ >