Learn More
Ácido 5-(trifluorometil)piridin-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15412369
Ácido 5-(trifluorometil)piridin-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412369
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 15412369
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64937.06
Solicitar formato a granel o personalizado
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid is an intermediate used in the synthesis of β-secretase (BACE) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-(trifluorometil)piridina-2-carboxílico es un intermedio utilizado en la síntesis de inhibidores de β-secretasa (BACE).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80194-69-0
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.109
Número MDL MFCD04113632
Clave InChI NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethyl picolinic acid, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, pubchem15164, acmc-209pj2Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 10910349
Nombre IUPAC ácido 5-(trifluorometil)piridin-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 133°C to 137°C
Color Marrón
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY08H064 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2023 Catalog NumberH64937.06,H64937.03,H64937.14
Número de loteX25I014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/11/2022 Catalog NumberH64937.06,H64937.03,H64937.14
Número de loteU15I040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/08/2022 Catalog NumberH64937.06,H64937.03,H64937.14
Número de loteX29H008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberH64937.06,H64937.03,H64937.14
Número de lote81500354 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberH64937.06,H64937.03,H64937.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 5-(trifluorometil)piridin-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >