Learn More
6-Benciladenina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11427666
6-Benciladenina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427666
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11427666
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14678.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibitor of respiratory kinase in plants. Increases post-harvest life of green vegetables6-Benzyladenine is a plant growth regulator used to stimulate growth in apples, melons, oranges, roses, pears, sweet cherries and white pine trees. It is also used to establish and screen the optimal rapid propagation technology of S. tonkinensis by orthogonal test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Inhibidor de la quinasa respiratoria en plantas. La 6-benciladenina —que aumenta la vida poscosecha de verduras verdes— es un regulador del crecimiento de las plantas utilizado para estimular el crecimiento en manzanas, melones, naranjas, rosas, peras, cerezas dulces y pinos blancos. También se utiliza para establecer y examinar la tecnología óptima de propagación rápida de S. tonkinensis mediante prueba ortogonal.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y acetona. Ligeramente soluble en acetato de etilo, diclorometano y tolueno. Insoluble en n-hexano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1214-39-7
Fórmula molecular C12H11N5
Peso molecular (g/mol) 225.26
Número MDL MFCD00005572
Clave InChI NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bapMostrar másMostrar menos
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
Nombre IUPAC N-bencil-7H-purin-6-amina
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Benzyladenine
Punto de fusión 229°C to 233°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 5 g
Beilstein 19406
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and acetone. Slightly soluble in ethyl acetate and dichloromethane and toluene. Insoluble in n-hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.26
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251447 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA14678.06,A14678.03,A14678.14
Número de lote10252128 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2024 Catalog NumberA14678.06,A14678.03,A14678.14
Número de lote10250194 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog NumberA14678.06,A14678.03,A14678.14
Número de lote10247670 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/08/2023 Catalog NumberA14678.06,A14678.03,A14678.14
Número de loteQ29H001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14678.06,A14678.03,A14678.14
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Benzyladenine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 6-Benzyladenine
RUO – Research Use Only
Título del producto
6-Benciladenina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >