Learn More
Sartorius Colectores de 6 rama Microsart™
Soporte de filtración diseñado para adaptarse a diferentes necesidades.
Marca:  Sartorius 168M6-BS250
5080.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16438203
  • 6715.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • 100 % acero inoxidable para minimizar el esfuerzo de limpieza
  • Total esterilizabilidad en autoclave sin desmontaje
  • Ventilación estéril en aplicaciones críticas
  • Reduce el riesgo de contaminación secundaria
  • Adaptadores de conexión rápida para una conexión rápida de tubos y rápida interconexión de 2 colectores
  • Baja altura de trabajo para un trabajo ergonómico en flujo laminar
  • Detecta y cuantifica con precisión microorganismos en muestras líquidas
  • Método de elección para el análisis de líquidos
  • Proporciona resultados fiables y reproducibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Reusable
Embudos BioSart™ 250
Non-sterile
Biosart 250 Manifold
924 mm
120 mm
Manifold
Acero inoxidable
1
250 mL
98 mm
Videos
  • Sartorius Microsart Manifold Adaptable To Your Needs NKS Beer
    Sartorius Microsart Manifold Adaptable To Your Needs NKS Beer
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Microsart Manifold Adaptable To Your Needs NKS Beer
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Colectores de 6 rama Microsart™ > Para su uso con: Embudos BioSart™ 250