Learn More
Sartorius Colectores de 6 rama Microsart™
Soporte de filtración diseñado para adaptarse a diferentes necesidades.
6630.00€ - 6755.00€
Especificaciones
Desechables | Reusable |
---|---|
Tipo de filtro | Manifold |
Material | Acero inoxidable |
Esterilidad | Non-sterile |
Cantidad | 1 |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16428203
|
Sartorius
168M6-BS100 |
Biosart 100 Manifold |
6755.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16438203
|
Sartorius
168M6-BS250 |
Biosart 250 Manifold |
6715.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16448203
|
Sartorius
168M6-MS |
Microsart Funnel Manifold |
6630.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- 100 % acero inoxidable para minimizar el esfuerzo de limpieza
- Total esterilizabilidad en autoclave sin desmontaje
- Ventilación estéril en aplicaciones críticas
- Reduce el riesgo de contaminación secundaria
- Adaptadores de conexión rápida para una conexión rápida de tubos y rápida interconexión de 2 colectores
- Baja altura de trabajo para un trabajo ergonómico en flujo laminar
- Detecta y cuantifica con precisión microorganismos en muestras líquidas
- Método de elección para el análisis de líquidos
- Proporciona resultados fiables y reproducibles
Especificaciones
Reusable | |
Acero inoxidable | |
1 | |
98 mm |
Manifold | |
Non-sterile | |
924 mm | |
120 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Colectores de 6 rama Microsart™