Learn More
Sartorius Colectores de 6 rama Microsart™
Soporte de filtración diseñado para adaptarse a diferentes necesidades.
Marca: Sartorius 168M6-MS
5020.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- 100 % acero inoxidable para minimizar el esfuerzo de limpieza
- Total esterilizabilidad en autoclave sin desmontaje
- Ventilación estéril en aplicaciones críticas
- Reduce el riesgo de contaminación secundaria
- Adaptadores de conexión rápida para una conexión rápida de tubos y rápida interconexión de 2 colectores
- Baja altura de trabajo para un trabajo ergonómico en flujo laminar
- Detecta y cuantifica con precisión microorganismos en muestras líquidas
- Método de elección para el análisis de líquidos
- Proporciona resultados fiables y reproducibles
Especificaciones
Reusable | |
Embudos Microsart™ y filtros Microsart™ | |
Non-sterile | |
Microsart Funnel Manifold | |
924 mm | |
120 mm |
Manifold | |
Acero inoxidable | |
1 | |
De 100 a 250 ml | |
98 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Sartorius Microsart Manifold Adaptable To Your Needs NKS Beer