Learn More
3M™ Respirador de media máscara facial serie 6000
Los respiradores de media máscara de la serie 6000 son económicos, de bajo mantenimiento y extremadamente ligeros. El conjunto de respirador reutilizable con sonda de la serie 6000Q se utiliza solo con fines de ajuste cuantitativo.
Marca:  3M™ 7000146847
Código de producto. 11753353
  • 24.84€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
Sistema de fijación de los filtros con bayoneta
• Pieza facial hipoalergénica
• Filtros laterales para despejar el campo de visión
• Talla M
• Tipo 6200
Compliance
Aprobado por Inst. Nacional Seguridad y Salud Ocupacional, US conforme normativa 42 CFR 84 para uso contra peligros respiratorios de los cartuchos y filtros apropiados; en Canadá se sigue la normativa Z94.4 de la CSA y los normas locales en vigor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Half-Mask Respirator
K6200
Elastómero termoplástico
Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, lijado, soldadura
4 puntos
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Respirador de media máscara facial serie 6000 > Size: Medium; Color: Grey