Learn More
Ácido 7-metoxibenzo[b]furano-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 11434687
Ácido 7-metoxibenzo[b]furano-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434687
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11434687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21185.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4790-79-8
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00060516
Clave InChI UOCNTRAAJNWDND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid, 7-methoxybenzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 7-methoxy, 7-methoxy-2-benzofurancarboxylic acid, 7-methoxy-benzofuran-2-carboxylic acid, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylicacid, acmc-1am7f, ksc236k1t, 7methoxybenzofuran-2-carboxylic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 606037
Nombre IUPAC Ácido 7-metoxi-1-benzofurano-2-carboxílico
SMILES COC1=CC=CC2=C1OC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxybenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Punto de fusión 217°C to 220°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10179742 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number
Número de loteE3458A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number
Título del producto
Ácido 7-metoxibenzo[b]furano-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™ >