Learn More
Fisherbrand™ Sonicador Q705 sin sonda
Garantiza un funcionamiento más eficaz, coherencia entre muestras y, lo que es más importante, un resultado final fiable. El sonicador Fisherbrand™ Q705 sin sonda es el sonicador más avanzado tecnológicamente disponible hoy en día.
Marca: Fisherbrand™ FB705AEUK-220
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Control de amplitud total del 1 al 100 %
- Programabilidad, lo que incluye tiempos de procesamiento, encendido/apagado mediante pulsos y memoria
- Sonda de control de temperatura opcional
- Fabricada sin plomo
- Se pueden ejecutar varios programas en secuencia.
- Visualización de salida de energía total
- Protección contra sobrecarga
Especificaciones
110 V | |
700 W | |
Generador, convertidor, cable de alimentación, juego de convertidor, juego de llaves |
20 kHz | |
387 x 203 x 216 mm (15,25 x 8 x 8,5 in) | |
Q705 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Fisherbrand™ Sonicador Q705 sin sonda > Capacidad: De 0,2 a 1000 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido