Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno DeepWell™ de 96 pocillos
Ideales para el almacenamiento gracias a las características de baja unión del polipropileno
243.00€ - 718.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Natural |
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Volumen del pocillo (métrico) | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Volumen del pocillo (métrico) | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13535450
|
Fisherbrand™
278753 |
No estéril | 2 ml | N/A | N/A | N/A | ||||||
13515450
![]() |
Fisherbrand™
260254 |
Estéril | 1300 μl | 1000 μl |
243.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11391555
![]() |
Fisherbrand™
236800 |
No estéril | 2000 μl | 1900 μl |
289.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
13545450
![]() |
Fisherbrand™
278746 |
Estéril | 2000 μl | 1900 μl |
718.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11381555
![]() |
Fisherbrand™
236600 |
No estéril | 1300 μl | 1000 μl |
484.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
Ideales para el almacenamiento gracias a las características de baja unión del polipropileno
- Aceptan volúmenes de trabajo incluso más grandes; volumen de almacenamiento de hasta 1.0 ml o 2.0 ml por pocillo
- Las proteínas y el ADN no se adhieren al polipropileno, lo que permite una recuperación de muestras completa.
- Color natural
- Versiones estériles y no estériles disponibles
Especificaciones
Estándar | |
Natural | |
96 | |
Para el almacenamiento de características de bajo nivel de unión del polipropileno |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
Redondo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno DeepWell™ de 96 pocillos