Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno DeepWell™ de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Ideales para el almacenamiento gracias a las características de baja unión del polipropileno
Marca:  Fisherbrand™ 236800
229.86 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11391555
  • 289.00€ / paquete de 60
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideales para el almacenamiento gracias a las características de baja unión del polipropileno
  • Admite volúmenes de trabajo incluso mayores; hasta 1,0 ml o 2,0 ml de volumen de almacenamiento por pocillo
  • Las proteínas y el ADN no se adhieren al polipropileno, lo que permite una completa recuperación de la muestra.
  • Color natural
  • Disponibles estériles y no estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Natural
2000 μl
1900 μl
Redondo
60/caja
8 x 12
Polipropileno
96
No estéril
Para el almacenamiento de características de bajo nivel de unión del polipropileno
Videos
  • 2021-11 POTM Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (ES)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (ES)
    • 2021-11 POTM Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (EN)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (EN)
      Certificados
      Ofertas especiales
      Ofertas especiales
      • Multiple Manufacturers
        Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
        Promo Code: 24155
        Expires2025-04-30
        Days
        21
        Hours
        4
        Minutes
        32
        Seconds
        55
        Hot Deal
        *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
        Términos y Condiciones See Full Promo Details
      • Fisherbrand
        Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
        Promo Code: 24163
        Expires2025-04-30
        Days
        21
        Hours
        4
        Minutes
        32
        Seconds
        55
        New Offer
        *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
        Términos y Condiciones Comprar ahora
      • Multiple Manufacturers
        Domine la manipulación de líquidos con facilidad.
        Promo Code: 24122
        Expires2025-04-13
        Days
        4
        Hours
        4
        Minutes
        32
        Seconds
        55
      • Multiple Manufacturers
        Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
        Promo Code25721
        Expires2025-05-01
        New Offer
        Ahorrar ahora
      • Fisherbrand
        Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
        Promo Code: 24163
        Expires2025-04-30
        Days
        21
        Hours
        4
        Minutes
        32
        Seconds
        55
        New Offer
        *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
        Términos y Condiciones Comprar ahora
      Título del producto
      Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno DeepWell™ de 96 pocillos > No estériles; capacidad del pocillo: 2 ml; 60/caja