Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno de 96 pocillos
Ideales para el almacenamiento con volúmenes de pocillo grandes de 500 μl—
Marca:  Fisherbrand™ 235300
120.83 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24163" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11907954
  • 150.00€ / paquete de 80
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polipropileno
  • Unión mínima
  • Resistente a muchos reactivos
  • Resisten temperaturas de - 80 °C a + 121 °C (de - 112 °F a + 250 °F)
  • Diseño fácil de automatizar optimizado para HTS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Natural
96
Redondo
8 x 12
Polipropileno
No estéril
Para el almacenamiento de volúmenes del pocillo generosos de 500 μl
Videos
  • Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates ES
  • Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates
  • Fisherbrand Advantage aspiration system
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno de 96 pocillos > Fondo redondo; no estéril; natural