Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Norprene™ L/S™
Utilice estos tubos para aplicaciones de presión/vacío. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Norprene™ L/S™ son ideales para aplicaciones que requieren una excelente resistencia a productos químicos, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV).
Marca:  Masterflex™ 06404-18
128.86 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11725148
  • 166.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones de presión/vacío. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Norprene™ L/S™ son ideales para aplicaciones que requieren una excelente resistencia a productos químicos, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV).
  • Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
  • Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas
  • Ofrecen uniformidad entre lotes para una precisión y reproducibilidad excepcionales
  • No conductivos y termosellables
  • No se deterioran, no se oxidan, con resistencia superior a ácidos y álcalis
  • Negro opaco
  • Cumplen con NSF, REACH, RoHS
  • Vida útil del tubo de más de 10.000 horas
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
7,9 mm
0,7 in, 18 mm
1520 cm
-51 °C
18
3/8 pulg
Negro opaco
510 mm
Tubos Masterflex Norprene
0,31 in
Silicona
49,8 ft
Para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV)
Ácidos y alcalinos
De 3,8 a 2300 ml/min
6,7 m
15 psi
de 132 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Norprene™ L/S™ > Tamaño del tubo: 18