Learn More
Fisherbrand™ Placas de PCR con faldón de 96 pocillos de perfil bajo, natural
Apto para la mayoría de los termocicladores
109.00€ - 148.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tipo de producto | Microplaca de PCR |
Estilo de falda | Con faldón |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12194112
|
Fisherbrand™
14230241 |
Amarillo |
113.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12184112
|
Fisherbrand™
14230240 |
Verde |
113.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12164112
|
Fisherbrand™
14230238 |
Rojo |
113.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12154112
|
Fisherbrand™
14230237 |
Natural |
148.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12174112
|
Fisherbrand™
14230239 |
Azul |
109.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Apto para la mayoría de los termocicladores
- Polipropileno virgen
- Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
- Apilable
- Diseño de borde elevado
- Sellables mediante películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones
- Volumen del pocillo máximo de 200 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
- Esquina recortada y rejilla alfanumérica
- Tamaño SBS (Society for Biomolecular Screening)
- Compatibles con automatización
- Ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque de termociclador y su retirada de este
- Producción en sala limpia
Especificaciones
Estándar | |
Microplaca de PCR | |
Polipropileno | |
96 | |
Sí |
8 x 12 | |
Con faldón | |
200 μl | |
Aplicaciones de PCR, RT-PCR |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Placas de PCR con faldón de 96 pocillos de perfil bajo, natural