Learn More
Fisherbrand™ Placas de PCR con faldón de 96 pocillos de perfil bajo, natural
93.59 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Apto para la mayoría de los termocicladores
- Polipropileno virgen
- Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
- Apilable
- Diseño de borde elevado
- Sellables mediante películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones
- Volumen del pocillo máximo de 200 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
- Esquina recortada y rejilla alfanumérica
- Tamaño SBS (Society for Biomolecular Screening)
- Compatibles con automatización
- Ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque de termociclador y su retirada de este
- Producción en sala limpia
Especificaciones
Estándar | |
Amarillo | |
Con faldón | |
200 μl | |
Aplicaciones de PCR, RT-PCR | |
Transparente |
8 x 12 | |
Microplaca de PCR | |
Polipropileno | |
96 | |
Sí |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%