Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca estándar de 96 pocillos
Optimice sus aplicaciones de biología molecular con estas placas de almacenamiento de polipropileno de 96 pocillos.
Marca: Thermo Scientific™ AB-1058
336.46 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Las microplacas de almacenamiento de polipropileno de 96 pocillos Thermo Scientific Abgene proporcionan soluciones excelentes para el almacenamiento de muestras y la preparación de ensayos, lo que permite manipular, almacenar o transportar diluciones y alícuotas con facilidad. Todas las placas presentan un formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados y se fabrican en nuestras instalaciones de salas limpias para garantizar una calidad de grado molecular. Para facilitar las tareas de almacenamiento y seguimiento, todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras personalizados.
Las placas de ensayo y almacenamiento Thermo Scientific ABgene se fabrican en un entorno de sala limpia de clase 100 000 para garantizar que cada placa está libre de contaminación. Las placas están fabricadas con polipropileno virgen apto para uso médico y tienen superficies muy pulidas, lo que las hace de baja adherencia y químicamente resistentes. Las paredes laterales rígidas y el tamaño estándar para el sector hacen que las placas sean adecuadas para la manipulación robótica y la automatización, así como para aplicaciones de bajo rendimiento.
Características destacadas
- 96 pocillos redondos con 200 μl de volumen máximo de pocillos
- Faldón reforzado para manipulación robótica
- Selle con sellos térmicos, sellos adhesivos o tiras de tapones para PCR
- Diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo para un sellado óptimo y reducción del riesgo de contaminación cruzada
- Adecuado para usar con DMSO, etanol e isopropanol
- Rejilla de referencia alfanumérica
- Diseñado de acuerdo con los estándares de dimensiones de la SBS para compatibilidad robótica
- Amplio rango de temperaturas de trabajo de -196 °C a +121 °C
Especificaciones
Se puede personalizar | |
Estándar | |
96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Esterilizable en autoclave | |
PP de baja unión | |
Natural | |
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos | |
Polipropileno | |
96 | |
Sala blanca | |
Redondo | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
100 | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. | |
PCR Ready |
Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI | |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
80 cajas | |
Abgene™ | |
Microplaca | |
Completo | |
200 μl | |
200 μl | |
Sin tratar | |
Sí | |
5000 x g | |
1 | |
Sí | |
ANSI/ SLAS Standard |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
19Minutes
42Seconds
34 -
Thermo Scientific Matrix
Descuentos exclusivos en soluciones de almacenamiento: Tubos de almacenamiento, equipos y accesorios
Actualice su laboratorio con consumibles y equipos de almacenamiento de la máxima calidad a precios imbatibles.Promo Code: 25075Expires: 2025-06-30
Days
90Hours
19Minutes
42Seconds
34