missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Orificio de acceso con enchufe de silicona
Access Port with Silicone Plug for drying and heating chambers.
Marca: BINDER™ 8012-2306
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
Especificaciones
M E3.1 Drying and Heating Oven (M 56, M 115, M 260, M 720) | |
Access Port | |
2 in. |
Silicona | |
Top Position | |
50 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BINDER™ Orificio de acceso con enchufe de silicona > Diameter: 50 mm, Ports: Top Position
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido