Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para rotador de minitubos Fisherbrand™
Optimice su rotador de minitubos Fisher Scientific™ con estos accesorios
12.20€ - 13.68€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15524140
|
Fisherbrand™
88861201 |
Dos palas para tubos de 10 ml/15 ml |
12.20€
2 unidades |
Fecha estimada de envío: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15534140
|
Fisherbrand™
88861202 |
Dos palas para tubos de 5 ml/7 ml |
13.68€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15544140
|
Fisherbrand™
88861203 |
Dos palas para tubos de 1,5 ml/2 ml |
12.69€
2 unidades |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15554140
|
Fisherbrand™
88861204 |
Dos palas para tubos de 0,5 ml/0,8 ml |
12.69€
2 unidades |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15564140
|
Fisherbrand™
88861205 |
Para tubos de 50 ml |
12.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Optimice su agitador rotativo de tubos de tamaño reducido con estos accesorios
- Aumente el rendimiento y la flexibilidad
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Accesorios para rotador de minitubos Fisherbrand™