Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para rotador de minitubos Fisherbrand™
Optimice su rotador de minitubos Fisher Scientific™ con estos accesorios
Marca:  Fisherbrand™ 88861203
10.24 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24162" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15544140
  • 12.69€ / 2 unidades
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Optimice su agitador rotativo de tubos de tamaño reducido con estos accesorios
  • Aumente el rendimiento y la flexibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2 palas para tubos de 1,5 ml/2 ml
Dos palas para tubos de 1,5 ml/2 ml
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24162
    Expires2025-03-31
    Days
    0
    Hours
    4
    Minutes
    17
    Seconds
    46
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicos
    Promo Code: 25081
    Expires2025-12-31
  • Multiple Manufacturers
    Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.
    Promo Code: 24222
    Expires2025-03-31
    Days
    0
    Hours
    4
    Minutes
    17
    Seconds
    46
Título del producto
Fisherbrand™ Accesorios para rotador de minitubos Fisherbrand™ > Dos palas para tubos de 1,5 ml/2 ml