Documentos
Scientific Resources
Application Notes
- 1
- 2
Consiga una excelente combinación de velocidad y calidad de separación con estas columnas de núcleo sólido optimizadas para los métodos LC-MS y UHPLC-MS.
Marca: Thermo Scientific™ 17626-102130
459.16 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
724.19 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Optimizadas para la detección por MS, las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS son una excelente combinación de velocidad y calidad de separación.
Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin la alta contrapresión que requieren las partículas de menos de 2 μm.
Información para pedidos:
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Columna de análisis | |
HPLC | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80Å | |
130 m²/g | |
N/D | |
Accucore | |
7 % | |
Sí |
2,1 mm | |
100 mm | |
Núcleo sólido esférico | |
Desde 2 hasta 9 | |
Unitary | |
60 °C | |
Patentado | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Expires: 2025-04-30
Expires: 2025-05-31
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.