Learn More
Acetonitrilo, ≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Código de producto.: 15695900
Acetonitrilo, ≥ 99,5 % (GC), Honeywell™
Código de producto. 15695900 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
4 x 2.5 L, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Código de producto. 15695900
Marca: Honeywell Research Chemicals 600044X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
≥ 99,5 % (GC)
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -48°C
Color Incolora
Densidad 0.786g/mL at 25°C
Punto de ebullición 81°C to 82°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.16
Punto de ignición 973°C
Envase Frasco de polietileno
Índice de refracción 1.344
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 72.8mmHg (20°C)
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile
Título del producto
Acetonitrilo, ≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ >