Learn More
Acetonitrilo, ≥ 99,5 % (GC), Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
Punto de fusión | -48°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.786g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 81°C to 82°C |
Cantidad | 4 x 5 L |
Límite de explosión | 0.16 |
Punto de ignición | 973°C |
Envase | Frasco de polietileno |
Índice de refracción | 1.344 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Acetonitrilo, ≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido