Learn More
Fisherbrand™ Soporte para pipetas acrílico Código de producto.: 11394045
En stock
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Soporte para pipetas acrílico
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8263007 Tienda Fisherbrand Productos
Transparente, 1 PCS
Click to view available options
Color:
Azul transparente
Transparente
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11394045
Spotlight
Usar código promocional 24159 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Se inclina hacia atrás en ángulo, por lo que no hay peligro de caídas de pipetas. El soporte para pipetas acrílico Fisherbrand™ sujeta las pipetas en dos lugares para proporcionar un agarre seguro.
  • Construcción acrílica
  • Capacidad para 6 pipetas
  • Diseñado para funcionar con la mayoría de las principales marcas de pipetas
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Reciclable
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para pipeta
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Transparente
Admite Pipetas (6)
Posiciones 6
Forma Rectangular
Estantes 2 Tiers
Apilables No
Esterilidad No estéril
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 29.5 cm
Longitud (imperial) 11.6 in.
Anchura (métrico) 17.2 cm
Anchura (imperial) 6.8 in.
Altura (métrico) 20.3 cm
Altura (imperial) 8 in.
Diámetro de la abertura (métrico) Superior: 25 mm; Inferior: 20 mm
Mostrar más Mostrar menos
Promo
Caduca: 2025-12-31
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
Aplicar promoción y agregar...
Promo
Caduca: 2025-12-31
Gestión de pruebas y análisis de aguas residuales
Ahorre en productos esenciales para la gestión de pruebas y análisis de aguas residuales. Descubra las mejores ofertas y optimice su proceso de análisis. Código promocional: 24145
Aplicar promoción y agregar...
Título del producto
Fisherbrand™ Soporte para pipetas acrílico >