Learn More
Eppendorf™ Adaptador para rotor F-35-6-30: incluye tapa del rotor
Adaptador para rotores diseñado para centrífugas Eppendorf
Marca: Eppendorf™ 5427731008
104.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- El rotor F-35-6-30 admite 6 tubos cónicos de 15/50 ml o 12 tubos Vacutainer™
Specifications
Adaptador de diámetro pequeño del rotor | |
1 tubo de 2,6 a 7 ml | |
Diámetro interior pequeño del rotor |
Fondo redondo | |
Rotor F-35-6-30 | |
2/paq. |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.