Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotor de ángulo fijo
Aporte flexibilidad a las centrífugas Eppendorf con estos adaptadores de rotor
Marca:  Eppendorf™ 5804770005
148.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10043061
  • 151.00€ / paquete de 2
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Adaptadores
  • Para rotores de ángulo fijo Eppendorf™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador
De 1,5 a 2 ml
11 mm
2/paq.
Eppendorf
Rotor de ángulo fijo
24
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para rotor de ángulo fijo > Capacidad: De 1,5 a 2 ml; número de posiciones: 24