Learn More
OHAUS™ Balanzas analíticas Adventurer™
Garantice unos resultados de pesaje óptimos, estabilidad y un tiempo de funcionamiento rápido. Las balanzas analíticas Ohaus™ Adventurer incorporan todas las aplicaciones necesarias para el pesaje rutinario y las actividades de medición.
2575.00€ - 3550.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumplimiento de GLP/GMP |
---|---|
Tipo de conexión | RS232, USB Host, USB Device |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil a todo color WQVGA Graphic LCD |
Legibilidad | 0,1 mg |
Visualizar cotas | 109 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15395033
|
OHAUS™
30122610 |
120 g | AX124 | Interno |
2935.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15305043
|
OHAUS™
30122657 |
120 g | AX124/E | Externo |
2575.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15315043
|
OHAUS™
30100620 |
120 g | AX124M | Interno |
3240.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15355043
|
OHAUS™
30122613 |
320 g | AX324 | Interno |
3345.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15365043
|
OHAUS™
30100622 |
320 g | AX324M | Interno |
3550.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15325043
|
OHAUS™
30122611 |
220 g | AX224 | Interno |
3050.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15335043
|
OHAUS™
30122612 |
220 g | AX224/E | Externo |
2705.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15345043
|
OHAUS™
30100621 |
220 g | AX224M | Interno |
3380.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Combinan características ingeniosas con capacidades de pesaje funcionales y sencillas. Con una pantalla táctil a color, capacidades de conformidad con GLP y GMP, dos puertos USB y un ingenioso cortavientos, la Adventurer es la balanza más completa de su clase. Los dos puertos USB con capacidades de seguimiento según GLP/GMP facilitan la supervisión y la elaboración de informes de datos. El cortavientos compacto mejora la accesibilidad del usuario: el cortavientos de dos piezas montado en la parte superior se abre en ambos lados, lo que ofrece un amplio espacio para la colocación de muestras y, además, reduce el espacio sobre la mesa del cortavientos en la parte trasera de la balanza cuando está abierto. Entre las características adicionales se incluyen: Interfaz RS232, gancho integrado para pesaje bajo la balanza, cubierta en uso de carcasa completa, platillo de acero inoxidable extraíble, carcasa inferior de metal fundido, soporte de seguridad, indicador de nivel en parte delantera iluminado, cuatro patas ajustables, menús con bloqueo por software, indicador de estabilidad, indicadores por software de sobrecarga/carga insuficiente, configuraciones medioambientales seleccionables por el usuario, indicador sonoro, ajustes de brillo seleccionables por el usuario, atenuación automática, calibración de pantalla táctil, tara automática y nueve opciones diferentes de idioma de funcionamiento seleccionables por el usuario.- Elija entre una selección de modelos Adventurer con una amplia gama de capacidades operativas y legibilidad
- El tiempo de estabilización rápido mejora la productividad y ofrece resultados de pesaje fiables para tareas de pesaje rutinarias
- Los modelos seleccionados cuentan con sistema de calibración interna diaria AutoCal; la opción de calibración externa por el operador (tradicional) también está disponible en cada modelo
- Utilice hasta nueve modos de aplicaciones junto con otras funciones mediante la pantalla táctil a color compatible con guantes
- Los modos de aplicación incluyen: Pesaje, recuento de piezas, pesaje en porcentaje, pesaje dinámico, control de peso, retención de pantalla, totalización y formulación
- La función de clonación de aplicaciones permite la configuración de varias balanzas Adventurer
- Las seis teclas mecánicas proporcionan además una respuesta táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, puesta a cero, calibración e impresión
- Dos puertos USB: el puerto delantero de fácil acceso facilita la carga de datos, por ejemplo, en una unidad flash, el puerto trasero se puede conectar a un PC
- La función de reloj en tiempo real mantiene la hora exacta incluso durante la pérdida de energía
- La capacidad de datos de GLP puede registrar el nombre de la muestra, los nombres de proyectos y los ID de la balanza para ayudarle a cumplir los requisitos de trazabilidad y conformidad
- Las puertas del cortavientos compacto se han fabricado con dos paneles de vidrio, lo que reduce el espacio sobre la mesa cuando las puertas están abiertas
- La amplia entrada de la puerta proporciona un acceso despejado y permite el uso de recipientes de pesaje mayores, lo que permite reducir la posibilidad de derrames
- El interior fácil de limpiar ayuda a garantizar un espacio de trabajo seguro al minimizar la contaminación
- Hay una amplia gama de accesorios disponibles, entre los que se incluyen impresora SF40A Impact, cables RS232, dispositivo de seguridad de bloqueo para portátil y kit de determinación de densidad
Especificaciones
Cumplimiento de GLP/GMP | |
Pantalla táctil a todo color WQVGA Graphic LCD | |
109 mm | |
Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX) | |
Base metálica, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable | |
0,20 g | |
≤ 3 s | |
10°C a 30°C | |
2 years | |
354 x 230 x 340 mm | |
354 mm | |
340 mm | |
7.3 in. | |
90 mm | |
100/240 V |
RS232, USB Host, USB Device | |
0,1 mg | |
Adaptador de CA, tarjeta de garantía, disco compacto de software, | |
0,0002 g | |
3 sec. | |
±0,0001 g | |
50°F a 86°F | |
Balanza analítica | |
Pesaje, pesaje dinámico, retención de pantalla, recuento de piezas | |
13,93 in | |
230 mm | |
230 mm | |
186 mm | |
Entrada del adaptador de CA: 100/240 VAC 0,3 A 50/60 Hz | |
Entrada del adaptador de CA: 50/60 Hz |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : -10°C a +60°C a 10 a 90% de humedad relativa