Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
Establece el equilibrio perfecto entre unas funciones ingeniosas y capacidades de pesaje funcionales y sin complicaciones. Las balanzas de precisión Ohaus™ Adventurer incorporan todas las aplicaciones necesarias para el pesaje rutinario y las actividades de medición.
Marca:  OHAUS™ 30100624
2503.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24305" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15325053
  • 2635.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Mostrar más
Videos
  • Ohaus - Adventurer balances
    Ohaus - Adventurer balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Ohaus Adventurer balances
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™ > Modelo: AX423M; Capacidad: 420 g