Learn More
Marienfeld Superior™ Laminillas cubreobjetos de vidrio borosilicato
Use Marienfeld Superior™ cubreobjetos de vidrio borosilicato. Los vidrios brindan calidad, confiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio. Son de material fácilmente separable y perfectamente adecuados para el trabajo con montadores automáticos.
Marca:  Marienfeld Superior™ 0101192
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10066371
  • 54.44€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos D 263™ M de primera clase hidrolítica
  • Para microscopía de luz y fluorescencia, especialmente en ciencias médicas y biológicas
  • Excelente planicidad, absolutamente incoloros, perfectamente transparentes
  • Índice de refracción ne: 1,5255
  • Valor Abbe ve: 55
  • Conforme a DIN ISO 8255
  • Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Especificaciones
Laminillas cubreobjetos
Vidrio borosilicato D 263™ M
24 x 40 mm
Marca CE
Rectángulo
#1 (0.13 to 0.16 mm)
Láminas portaobjetos
1000
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Marienfeld Superior™ Laminillas cubreobjetos de vidrio borosilicato > Size: 24 x 40 mm