Learn More
Marienfeld Superior™ Laminillas cubreobjetos de vidrio borosilicato
Use Marienfeld Superior™ cubreobjetos de vidrio borosilicato. Los vidrios brindan calidad, confiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio. Son de material fácilmente separable y perfectamente adecuados para el trabajo con montadores automáticos.
19.50€ - 73.76€
Especificaciones
Tipo de producto | Laminillas cubreobjetos |
---|---|
Material | Vidrio borosilicato D 263™ M |
Grosor (métrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
Para utilizar con (equipo) | Láminas portaobjetos |
Certificaciones | Marca CE |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10311422
|
Marienfeld Superior™
0101010 |
15 x 15 mm |
21.44€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10249771
|
Marienfeld Superior™
0101030 |
18 x 18 mm |
19.50€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10311472
|
Marienfeld Superior™
0101060 |
24 x 24 mm |
34.66€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10076371
|
Marienfeld Superior™
0101242 |
24 x 60 mm |
73.76€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10609182
|
Marienfeld Superior™
0101172 |
24 x 32 mm |
45.08€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10066371
|
Marienfeld Superior™
0101192 |
24 x 40 mm |
54.44€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10498611
|
Marienfeld Superior™
0101040 |
20 x 20 mm |
25.60€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10729032
|
Marienfeld Superior™
|
24 x 24 mm |
N/A
|
N/A | ||||||
10046361
|
Marienfeld Superior™
0101092 |
21 x 26 mm |
70.92€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10199631
|
Marienfeld Superior™
0101202 |
24 x 46 mm |
58.76€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10629372
|
Marienfeld Superior™
0101222 |
24 x 50 mm |
61.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos D 263™ M de primera clase hidrolítica
- Para microscopía de luz y fluorescencia, especialmente en ciencias médicas y biológicas
- Excelente planicidad, absolutamente incoloros, perfectamente transparentes
- Índice de refracción ne: 1,5255
- Valor Abbe ve: 55
- Conforme a DIN ISO 8255
- Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Laminillas cubreobjetos | |
#1 (0.13 to 0.16 mm) | |
Marca CE |
Vidrio borosilicato D 263™ M | |
Láminas portaobjetos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Marienfeld Superior™ Laminillas cubreobjetos de vidrio borosilicato