Learn More
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11456642
|
MP Biomedicals™
0215017880 |
100 g |
168.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11466642
|
MP Biomedicals™
0215017883 |
250 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11476642
|
MP Biomedicals™
0215017890 |
500 g |
642.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
- From Red alga Rhodophyceae
- Bacteriological Grade
- White to light yellow
- 100 mesh powder
- CAS: 9002-18-0
- EC No. 232-658-1
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
MP Biomedicals™ Agar, Grado bacteriológico