Learn More
Thermo Scientific Chemicals Polvo de agar Código de producto.: 11479632
Thermo Scientific Chemicals Polvo de agar
Código de producto. 11479632
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11479632
Marca: Thermo Scientific Chemicals A10752.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Agar is the most suited solidifying agent for scientific applications that require incubation temperatures closer to human body temperature. Agar is used as a medium in bacteriology and plant biology, impression material in dentistry, biofertilizer in organic farming, and salt bridges in electrochemistry. It can be used to measure the motility and mobility of microorganism owing to the porous nature of the gel form of an agar or agarose medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El agar es el agente de solidificación más adecuado para aplicaciones científicas que requieren temperaturas de incubación más cercanas a la temperatura del cuerpo humano. El agar se utiliza como medio en bacteriología y biología vegetal, material de impresión en odontología, biofertilizante en agricultura orgánica y puentes salinos en electroquímica. Se puede utilizar para medir la motilidad y movilidad del microorganismo debido a la naturaleza porosa de la forma de gel de un medio de agar o agarosa.
Solubilidad
Soluble en agua a temperaturas entre 95 0C y 100 0C. Insoluble en agua fría.
Notas
La exposición prolongada a altas temperaturas puede degradar el polvo de agar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-18-0
Fórmula molecular C14H24O9
Peso molecular (g/mol) 336.337
Número MDL MFCD00081288
Clave InChI GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Sinónimo agar, agar, pure, powder, agar agar bacteriological, 3r,4s,5s,6r-2-4r,5s-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo 3.2.1 octan-8-yl oxy-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-3,5-diolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 71571511
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2-(hidroximetil)-6-[[(4R,5S)-4-hidroxi-3-metil-2,6-dioxabiciclo[3.2.1]octan-8-il]oxi]-4-metoxioxano-3,5-diol
SMILES CC1C(C2C(C(O1)CO2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agar
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water at temperatures between 950C and 1000C. Insoluble in cold water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN20L017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog NumberA10752.22,A10752.36,A10752.0E
Número de loteX04K024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog NumberA10752.22,A10752.36,A10752.0E
Número de lote10250630 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA10752.22,A10752.36,A10752.0E
Número de lote10251515 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA10752.22,A10752.36,A10752.0E
Número de loteQ10K023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2024 Catalog NumberA10752.22,A10752.36,A10752.0E
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Polvo de agar >