Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, grado bacteriológico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Medios microbianos
Especificaciones
Especificaciones
Formulario | Polvo |
Grado | Bacteriológico |
Tipo de producto | Agar |
Para utilizar con (aplicación) | Medios microbianos |
Tipo de empaquetado | Frasco de plástico |
Cantidad | 1 kg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468466 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 443572500,443570010,443570050 |
A0465375 | Certificado de análisis | 12/08/2024 | 443572500,443570010,443570050 |
A0462744 | Certificado de análisis | 15/05/2024 | 443572500,443570010,443570050 |
A0458547 | Certificado de análisis | 19/12/2023 | 443572500,443570010,443570050 |
A0442149 | Certificado de análisis | 15/11/2023 | 443572500,443570010,443570050 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers