Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, grado bacteriológico Código de producto.: 15129303
Thermo Scientific Chemicals Agar, grado bacteriológico
Código de producto. 15129303
5 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Código de producto. 15129303
Marca: Thermo Scientific Chemicals 443570050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Medios microbianos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Grado Bacteriológico
Tipo de producto Media Broth
Para utilizar con (aplicación) Medios microbianos
Tipo de empaquetado Frasco de plástico
Cantidad 5 kg
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468466 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number443572500,443570010,443570050
Número de loteA0465375 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/08/2024 Catalog Number443572500,443570010,443570050
Número de loteA0462744 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/05/2024 Catalog Number443572500,443570010,443570050
Número de loteA0458547 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/12/2023 Catalog Number443572500,443570010,443570050
Número de loteA0442149 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/11/2023 Catalog Number443572500,443570010,443570050
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Agar, grado bacteriológico >