Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, puro, polvo Código de producto.: 10782453
Thermo Scientific Chemicals Agar, puro, polvo
Código de producto. 10782453
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Código de producto. 10782453
Marca: Thermo Scientific Chemicals 400402500
Solicitar formato a granel o personalizado
Para uso en medios de cultivo biológico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar puro
Tipo de empaquetado Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Catalog Number400402500,400405000,400400050,400400250,400400010
Número de loteA0463563 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number400402500,400405000,400400050,400400250,400400010
Número de loteA0462314 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2024 Catalog Number400402500,400405000,400400050,400400250,400400010
Número de loteA0451505 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog Number400402500,400405000,400400050,400400250,400400010
Número de loteA0459057 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2024 Catalog Number400402500,400405000,400400050,400400250,400400010
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Agar, puro, polvo >