Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, grado de electroforesis Código de producto.: 15427889
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, grado de electroforesis
Código de producto. 15427889
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 15427889
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66501.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Standard agarose suitable for most general applications. Good gel strength and clarity. Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Agarosa estándar adecuada para la mayoría de las aplicaciones generales. Buena resistencia del gel y claridad. La agarosa es útil en la separación de ácidos nucleicos de forma electroforética, ya que los geles de agarosa tienen tamaños de poro más grandes que los geles de acrilamida entrecruzados a bajas concentraciones y en separaciones cromatográficas, ya sea mediante el perlado de la agarosa o su entrecruzamiento.
Solubilidad
Soluble en agua (10 g/l).
Notas
Fuerza del gel (1,5 % p/v): > 1120 g/cm2; temperatura de gelificación: 36-39 °C; EEO: <0,12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Forma física Polvo
Punto de fusión 87°C to 89°C
Color Blanco
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic; Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water(10g/L).
Grado Electroforesis
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN14L557 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/02/2025 Catalog NumberJ66501.30,J66501.18
Número de loteY26K568 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog NumberJ66501.30,J66501.18
Número de loteX29K524 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2024 Catalog NumberJ66501.30,J66501.18
Número de loteW16K500 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/09/2024 Catalog NumberJ66501.30,J66501.18
Número de loteU25K521 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/08/2024 Catalog NumberJ66501.30,J66501.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, grado de electroforesis >