Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, alta temperatura de gelificación, reactivo de biología molecular
Descripción
High gel strength allows gel formation at low concentrations. Ideal for antibiotic sensitivity assays, RID, double diffusion and other immunological applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- La alta resistencia del gel permite la formación de gel a bajas concentraciones
- Ideal para ensayos de sensibilidad a antibióticos, RID, doble difusión y otras aplicaciones inmunológicas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Agarose |
Nombre de nota | high gelling temperature, Molecular Biology Reagent |
Forma física | Polvo |
Color | Blanco |
Cantidad | 100 g |
Sensibilidad | Hygroscopic; Moisture sensitive |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251817 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | J66704.22,J66704.14 |
10248841 | Certificado de análisis | 05/12/2023 | J66704.22,J66704.14 |
10243743 | Certificado de análisis | 13/10/2022 | J66704.22,J66704.14 |
10239612 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | J66704.22,J66704.14 |
10237299 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | J66704.22,J66704.14 |