Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente
No busque más: el material de etiqueta de tejido de nailon B-499 es justo lo que necesita. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas portátil de Brady.
27.65€ - 68.75€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White
Acabado Mate
Material Nylon Cloth
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
17900750
Ver documentos
Brady™
170802
20.96 mm (W) x 9.53 mm (H) Die-cut
55.80€
paquete de 220
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17960740
Ver documentos
Brady™
170796
19.05 mm (W) x 12.70 mm (H) Die-cut
37.95€
paquete de 220
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17841809
Ver documentos
Brady™
170929
22.86 mm (W) x 12.70 mm (H) Die-cut
60.80€
paquete de 200
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17910670
Ver documentos
Brady™
170803
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) Die-cut
66.10€
paquete de 180
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17900670
Ver documentos
Brady™
170808
48.26 mm (W) x 25.40 mm (H) Die-cut
43.65€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17871809
Ver documentos
Brady™
170934
38.10 mm (W) x 31.75 mm (H) Die-cut
68.75€
paquete de 160
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17940680
Ver documentos
Brady™
170793
9.53 mm (W) x 4.88 m (L) Continua
27.65€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17940700
Ver documentos
Brady™
170794
12.70 mm (W) x 4.88 m (L) Continua
29.05€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17900770
Ver documentos
Brady™
170795
19.05 mm (W) x 4.88 m (L) Continua
37.35€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17821759
Ver documentos
Brady™
170927
25.40 mm (W) x 4.88 m (L) Continua
48.55€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17871779
Ver documentos
Brady™
170928
38.10 mm (W) x 4.88 m (L) Continua
46.25€
cada uno
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Producto versátil: ideal para el etiquetado de superficies muy curvadas, como, por ejemplo, cables, así como para el uso general en laboratorios, paneles de equipamiento, placas frontales y bloques de terminales
  • Producto duradero: diseñado para resistir a temperaturas extremas, productos químicos, grasas, aceites, productos limpiadores y detergentes
  • Producto adhesivo: etiquetas con adhesivo permanente con capacidad de adherencia a superficies suaves, ásperas y con revestimiento de polvo
  • Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969, CSA según el estándar C22.2 n.º 0.15-95 y conforme a RoHS 2011/65/EU (enmienda 2015/863)
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Especificaciones
UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
White
Nylon Cloth
No estéril
-40°C to 90°C
0.166 mm
Permanent Acrylic
Mate
Labels
-40°F to 194°F
0,0065 in
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente