Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice SIL G Xtra sobre láminas de aluminio UV254 Alugram™
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SIL G Xtra sobre láminas de aluminio Alugram UV254 están disponibles en una amplia variedad de tamaños.
Marca: Macherey-Nagel™ 818332
79.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Capas de sílice estándar no modificadas sobre aluminio para TLC
- Sílice 60
- Ofrecen una excelente humectabilidad para obtener resultados de colorización precisos, incluso con reactivos de detección 100 % acuosos
- Excelente eficacia de separación y reproducibilidad de lote a lote
- De corte fácil y fiable sin desprendimiento de sílice gracias a un sistema ligante optimizado
- Ligante: producto altamente polimérico, estable en casi todos los disolventes orgánicos y resistente a los reactivos de visualización agresivos, así como totalmente estable en eluyentes puramente acuosos
Especificaciones
5-17 μm | |
50/Paq. | |
UV254 | |
∼ 500 m2/g | |
5 x 20 cm |
60 Å | |
Lámina de aluminio | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |