Learn More
Cloruro de aluminio, 98,5 %, extra puro, anhidro, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum chloride |
Punto de fusión | 194.0°C |
Color | Gris o blanco amarillento |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Argentometry) |
Fórmula lineal | AlCl3 |
Fieser | 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15 |
Índice Merck | 15, 333 |
Información de solubilidad | Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468546 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 217461000,217460050,217465000 |
A0463009 | Certificado de análisis | 05/06/2024 | 217461000,217460050,217465000 |
A0461105 | Certificado de análisis | 04/04/2024 | 217461000,217460050,217465000 |
A0455160 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 217461000,217460025,217460050,217465000 |
A0452986 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 217461000,217460025,217460050,217465000 |
Seguridad y manipulación
- Aluminium chloride
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Days
12Hours
7Minutes
34Seconds
51