Learn More
Isopropóxido de aluminio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.60€ - 187.00€
CAS | 555-31-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H21AlO3 |
Peso molecular (g/mol) | 204.25 |
Número MDL | MFCD00008870 |
Clave InChI | SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate |
PubChem CID | 11143 |
Nombre IUPAC | aluminio;propan-2-olato |
SMILES | CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10581071
|
Thermo Scientific Acros
205175000 |
500 g | Frasco de plástico |
34.60€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10092750
|
Thermo Scientific Acros
205170010 |
1 kg | Frasco de plástico |
58.20€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10636594
|
Thermo Scientific Acros
205170051 |
5 kg | Tambor de plástico |
187.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de LewisIdentificadores de productos químicos
555-31-7 | |
204.25 | |
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N | |
11143 | |
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3] |
C9H21AlO3 | |
MFCD00008870 | |
aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate | |
aluminio;propan-2-olato |
Especificaciones
Aluminum isopropoxide | |
129.0°C to 136.0°C | |
125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg) | |
98% | |
[(CH3)2CHO]3Al | |
01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16 | |
aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate | |
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminio;propan-2-olato | |
11143 | |
98% |
555-31-7 | |
Amarillo | |
Auténtico | |
C9H21AlO3 | |
MFCD00008870 | |
15, 342 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely soluble in ethanol | |
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3] | |
204.25 | |
204.25 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración GHS H
Sólido inflamable.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar somnolencia o vértigos.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
Evitar respirar
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 209-090-8
- Aluminium isopropoxide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Propanol, aluminumsalt
RUO – Research Use Only