Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Weighing Boats, Pack of 100, Oil Free
Dishes for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
28.00€ - 90.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
---|---|
Forma del fondo | Round |
Desechables | Single-use |
Material | Aluminio |
Forma | Circular |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30182871
![]() |
Fisherbrand™
120932FRF |
5 mL |
39.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30182875
![]() |
Fisherbrand™
120930FRF |
70 mL |
90.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
30182878
![]() |
Fisherbrand™
120931FRF |
25 mL |
65.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
30182868
![]() |
Fisherbrand™
120935FRF |
42 mL |
28.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30182874
![]() |
Fisherbrand™
120936FRF |
80 mL |
60.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
30182872
![]() |
Fisherbrand™
120937FRF |
140 mL |
70.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30182870
![]() |
Fisherbrand™
HEA14521AFRF |
20 mL |
35.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
30182877
![]() |
Fisherbrand™
HEA14521BFRF |
34 mL |
36.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
30182876
![]() |
Fisherbrand™
HEA14521CFRF |
50 mL |
45.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
The Aluminum Weighing Boat may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
- These sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling.
- Oil free
Passed through a rigorous, three-step cleansing process to remove forming oil or residue for more reliable weighing and moisture sample analysis.
- Processed and packaged in clean room environment
- Lot traceable
- Volume: 70 mL
- Dimensions: 2.8 x 0.7 in. (71 x 17 mm)
- Pack of 100
- Crinkle finish
- Thickness: 0.075 mm
- Certificates for Oil-Free Aluminum Boats available upon request
Especificaciones
No autoclavable | |
Single-use | |
Circular | |
Weighing Boat |
Round | |
Aluminio | |
No estéril |