Learn More
Fisherbrand™ Platillos de pesaje de aluminio
GREENER_CHOICE
The Aluminum Weighing Dish may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
Marca:  Fisherbrand™ 120934F
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30042340
  • 60.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Designed for moisture determination balances with slightly tapered walls for stacking.
Especificaciones
Especificaciones
No autoclavable
15 mL
Single-use
Circular
Weighing Dish
0.1 mm
70 mm
Plano
Plata
Aluminio
No estéril
50/Pk.
6 mm
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Platillos de pesaje de aluminio > Capacity (Metric): 15 mL; Dimensions: 2.7 x 0.2 in (70 x 6 mm)