Learn More
Invitrogen™ TBE (10X), sin ARNasa
Sin ARNasa, económico y listo para su uso
Marca: Invitrogen™ AM9863
Descripción
La solución de TBE Invitrogen™ 10X de grado de biología molecular se suministra en cuatro frascos que contienen 1 l cada uno. El tampón garantiza la ausencia de ARNasa, es económico y está listo para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen™ se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Certifications
Certificación como material sin ARNasa
Especificaciones
Tampones de procesamiento | |
Ambion™ | |
Biología molecular |
10 X | |
1 l |
Seguridad y manipulación
- TBE (10X), RNase-free
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Boric acid
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2765372 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM9863 |
2803374 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM9863 |
2859315 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | AM9863 |
2922457 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | AM9863 |
2967529 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | AM9863 |