Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columna capilar para GC BP5MS
La columna para GC SGE BP5 para MS es una columna de silfenileno optimizado para análisis por MS de uso general
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 054308
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Perfecta para análisis de GCMS del 5 %
- Contenido en silfenileno optimizado para el análisis MS de uso general
Specifications
350 °C | |
De - 40 °C a + 330/350 °C | |
5 % de polisilfenileno-siloxano de fenilo | |
Columna capilar para GC |
Análisis 5 % GC-MS | |
15 m | |
0,25 mm | |
0,25 µm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Trajan Scientific and Medical™ Columna capilar para GC BP5MS >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction